Tisk…
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56115-1G PC56115-250MG
APOSPC56115-1GEA 27710 CZK
APOSPC56115-1G APOSPC56115-250MG
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₃
MW: 281,051 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27927650
CAS číslo: 705279-03-4