Tisk…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56111-1G PC56111-250MG
APOSPC56111-1GEA 13860 CZK
APOSPC56111-1G APOSPC56111-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25460316
CAS číslo: 1100768-01-1