Tisk…
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56110-1G PC56110-250MG PC56110-5G
APOSPC56110-1GEA 11540 CZK
APOSPC56110-1G APOSPC56110-250MG APOSPC56110-5G
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₃H₂F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31536706
CAS číslo: 311810-76-1