2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56105-1G
PC56105-250MG
APOSPC56105-1GEA
17360
CZK
APOSPC56105-1G
APOSPC56105-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₅F₃O MW: 174.12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28519661 CAS číslo: 1785431-84-6 |