2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56100-1G
PC56100-250MG
APOSPC56100-1GEA
11540
CZK
APOSPC56100-1G
APOSPC56100-250MG
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Vzorec:
C₆H₅BrFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09953532 CAS číslo: 100202-78-6 |