3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56096-1G
PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA
15510
CZK
APOSPC56096-1G
APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₄S MW: 268.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25460318 CAS číslo: 1301739-14-9 |