2-(Difluoro)oxirane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
PC56095-1G
PC56095-250MG
APOSPC56095-1GEA
41330
CZK
APOSPC56095-1G
APOSPC56095-250MG
2-(Difluoro)oxirane 95%
2-(Difluoro)oxirane
Vzorec:
C₃H₄F₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22414151 CAS číslo: 503-10-6 UN: 1992 ADR: 3+6.1,II |