Tisk…
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56087-1G PC56087-250MG PC56087-5G
APOSPC56087-1GEA 12240 CZK
APOSPC56087-1G APOSPC56087-250MG APOSPC56087-5G
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₃F₂NSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30830087
CAS číslo: 2149597-51-1