Tisk…
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56086-5G PC56086-25G
APOSPC56086-5GEA 4730 CZK
APOSPC56086-5G APOSPC56086-25G
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849939
CAS číslo: 1020198-58-6