Tisk…
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 11580 CZK
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18395392
CAS číslo: 1261442-19-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III