Tisk…
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56084-1G PC56084-250MG PC56084-5G
APOSPC56084-1GEA 37360 CZK
APOSPC56084-1G APOSPC56084-250MG APOSPC56084-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₂F₈O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30830086
CAS číslo: 2149589-88-6