Tisk…
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56079-1G PC56079-250MG
APOSPC56079-1GEA 35710 CZK
APOSPC56079-1G APOSPC56079-250MG
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₄F₆O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30830085
CAS číslo: 1335013-85-8