Tisk…
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56078-1G PC56078-250MG
APOSPC56078-1GEA 15540 CZK
APOSPC56078-1G APOSPC56078-250MG
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₂BrF₅O
MW: 288,997 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107308
CAS číslo: 1540160-13-1