Tisk…
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 4930 CZK
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄BrFS
Bod varu: 112…116 °C (35 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475473
CAS číslo: 55389-14-5