Tisk…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56069-1G PC56069-250MG
APOSPC56069-1GEA 19110 CZK
APOSPC56069-1G APOSPC56069-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₃S
MW: 238,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25460320
CAS číslo: 1274904-33-4