Tisk…
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56064-1G PC56064-250MG
APOSPC56064-1GEA 1660 CZK
APOSPC56064-1G APOSPC56064-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆FIO₃
MW: 296.034 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24107165
CAS číslo: 1542632-91-6