Tisk…
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56063-1G PC56063-250MG PC56063-5G
APOSPC56063-1GEA 7740 CZK
APOSPC56063-1G APOSPC56063-250MG APOSPC56063-5G
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190652
CAS číslo: 161952-62-1