Tisk…
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56049-1G PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA 7670 CZK
APOSPC56049-1G APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃NO
MW: 231.987 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227182
CAS číslo: 109919-33-7