Tisk…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
PC56048-1G
APOSPC56048-1GEA 27210 CZK
APOSPC56048-1G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂S
MW: 303,096 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706281
CAS číslo: 866208-07-3
UN: 3261
ADR: 8,III