Tisk…
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
PC56047-250MG
APOSPC56047-250MGEA 622 CZK
APOSPC56047-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286,003 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30746953
CAS číslo: 2092867-77-9