Tisk…
2,2-Difluoropropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56045-25G PC56045-5G
APOSPC56045-25GEA 34390 CZK
APOSPC56045-25G APOSPC56045-5G
2,2-Difluoropropanenitrile
2,2-Difluoropropanenitrile
Vzorec: C₃H₃F₂N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07780127
CAS číslo: 49781-49-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III