3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]methanol
PC56041-1G
PC56041-250MG
PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA
34720
CZK
APOSPC56041-1G
APOSPC56041-250MG
APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₇F₃O₃S MW: 240,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25460315 CAS číslo: 1274903-38-6 |