Tisk…
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Difluoromethyl)picolinic acid
PC56039-1G PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA 22750 CZK
APOSPC56039-1G APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18256209
CAS číslo: 859538-41-3