Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56037-1G PC56037-5G PC56037-250MG
APOSPC56037-1GEA 2070 CZK
APOSPC56037-1G APOSPC56037-5G APOSPC56037-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11847046
CAS číslo: 486460-26-8