Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56036-1G PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA 1710 CZK
APOSPC56036-1G APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22683228
CAS číslo: 429683-46-5