Tisk…
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 3150 CZK
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉FO₄S
MW: 232.229 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143295
CAS číslo: 1215074-49-9