Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56027-1G PC56027-250MG PC56027-5G
APOSPC56027-1GEA 8500 CZK
APOSPC56027-1G APOSPC56027-250MG APOSPC56027-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107203
CAS číslo: 1204219-98-6