Tisk…
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56022-1G PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA 1910 CZK
APOSPC56022-1G APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847292
CAS číslo: 1201597-23-0