Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole
PC56013-100MG PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA 10750 CZK
APOSPC56013-100MG APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Vzorec: C₄HBrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660139
CAS číslo: 933673-61-1