Tisk…
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56012-1G PC56012-250MG PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA 4400 CZK
APOSPC56012-1G APOSPC56012-250MG APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30297356
CAS číslo: 2090323-74-1