Tisk…
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5578-1G PC5578-5G
APOSPC5578-1GEA 1170 CZK
APOSPC5578-1G APOSPC5578-5G
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411201
CAS číslo: 69064-33-1