Tisk…
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5577-25G PC5577-5G PC5577-1G
APOSPC5577-25GEA 23640 CZK
APOSPC5577-25G APOSPC5577-5G APOSPC5577-1G
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate
Vzorec: C₈H₉F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038873
CAS číslo: 885275-40-1