Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxamide
PC5573-1G PC5573-500MG
APOSPC5573-1GEA 4960 CZK
APOSPC5573-1G APOSPC5573-500MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₄O
MW: 274,242 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03237056
CAS číslo: 465514-29-8