Tisk…
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Bis(trifluoromethyl)-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 13390 CZK
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Vzorec: C₆F₁₄
Bod varu: 57…59 °C
Hustota: 1,7729 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784184
CAS číslo: 354-96-1