Tisk…
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5554-1G PC5554-250MG
APOSPC5554-1GEA 23150 CZK
APOSPC5554-1G APOSPC5554-250MG
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,132 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858603
CAS číslo: 1064652-41-0