Tisk…
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC55436-1G PC55436-250MG
APOSPC55436-1GEA 17990 CZK
APOSPC55436-1G APOSPC55436-250MG
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂F₂IN
MW: 240,977 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185559
CAS číslo: 1214350-80-7