Tisk…
Fluorad® FC-100
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5533-2.5KG PC5533-10KG
APOSPC5533-2.5KGEA 3870 CZK
APOSPC5533-2.5KG APOSPC5533-10KG
Fluorad® FC-100
Fluorad® FC-100
Bod varu: 98 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03099297
CAS číslo: 147335-40-8