Tisk…
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5521-1G PC5521-500MG PC5521-250MG
APOSPC5521-1GEA 1450 CZK
APOSPC5521-1G APOSPC5521-500MG APOSPC5521-250MG
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781604
CAS číslo: 885522-07-6