Tisk…
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC55148-1G PC55148-250MG
APOSPC55148-1GEA 19840 CZK
APOSPC55148-1G APOSPC55148-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₀H₉BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922517
CAS číslo: 2366994-68-3