Tisk…
Lithium difluoroacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5514-1G PC5514-5G
APOSPC5514-1GEA 2900 CZK
APOSPC5514-1G APOSPC5514-5G
Lithium difluoroacetate
Lithium difluoroacetate
Vzorec: C₂HF₂O₂·Li
MW: 101,966 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094294
CAS číslo: 74956-94-8