Tisk…
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5509-1G PC5509-250MG
APOSPC5509-1GEA 1240 CZK
APOSPC5509-1G APOSPC5509-250MG
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781603
CAS číslo: 885522-04-3