3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5504-1G
PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA
2070
CZK
APOSPC5504-1G
APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Vzorec:
C₉H₈F₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01764783 CAS číslo: 777-28-6 |