Tisk…
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-N-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazine, 6-(N-Methylhydrazino)-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC5503-1G PC5503-250MG PC5503-5G
APOSPC5503-1GEA 1660 CZK
APOSPC5503-1G APOSPC5503-250MG APOSPC5503-5G
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₈F₃N₃
MW: 191.154 g/mol
Bod tání: 52…55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052297
CAS číslo: 163620-24-4