Tisk…
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5496-1G PC5496-250MG
APOSPC5496-1GEA 3740 CZK
APOSPC5496-1G APOSPC5496-250MG
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Bod tání: 259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411724
CAS číslo: 171178-43-1