Tisk…
4,6-Difluoroindan-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC5481-250MG
APOSPC5481-250MGEA 830 CZK
APOSPC5481-250MG
4,6-Difluoroindan-1-one 98%
4,6-Difluoroindan-1-one
Vzorec: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972815
CAS číslo: 162548-73-4