3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[3,4-Bis(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5478-250MG
PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA
6620
CZK
APOSPC5478-250MG
APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₆F₆O₃ MW: 276,133 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11052963 CAS číslo: 1048922-46-8 |