Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5474-1G
APOSPC5474-1GEA 4960 CZK
APOSPC5474-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660204
CAS číslo: 886498-99-3