Tisk…
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5467-1G PC5467-250MG
APOSPC5467-1GEA 20110 CZK
APOSPC5467-1G APOSPC5467-250MG
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO₂S
MW: 253.241 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631696
CAS číslo: 240490-01-1