2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC5464-10G
PC5464-5G
PC5464-1G
PC5464-25G
APOSPC5464-10GEA
10620
CZK
APOSPC5464-10G
APOSPC5464-5G
APOSPC5464-1G
APOSPC5464-25G
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186,155 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236219 CAS číslo: 127842-55-1 |