Tisk…
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5462-1G PC5462-5G PC5462-250MG
APOSPC5462-1GEA 2690 CZK
APOSPC5462-1G APOSPC5462-5G APOSPC5462-250MG
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Vzorec: C₄H₆F₃NO₂
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784293
CAS číslo: 453-34-9